Verwarmingsplaten, C-MAG HP-serie
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3581800 3582002 3581600 3581602 3581603 3581802 3581803 3582000 3582003
453-0087EA 724 EUR
453-0087 553-0002 453-0070 553-0000 453-0071 553-0001 453-0072 453-0073 453-0074
Verwarmingsplaten, C-MAG HP-serie
Verwarmers Verwarmingsplaten
Compacte verwarmingsplaten met een chemisch bestendige keramische bovenplaat. Dankzij het hoger geplaatste bedieningspaneel wordt het contact met gemorste stoffen tot een minimum beperkt en kan de temperatuur gemakkelijk worden afgelezen en afgesteld. De apparaten beschikken over een digitale weergave van foutcodes en een indicator voor een 'hete' plaat om de gebruiker te waarschuwen voor een heet oppervlak.
  • De C-MAG HP 7 en de C-MAG HP 10 kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt met een ETS-D5-contactthermometer voor nauwkeurige temperatuurregeling
  • Het vaste veiligheidscircuit schakelt de verwarming uit indien de temperatuur hoger wordt dan 550 °C
  • De microprocessorregeling stuurt feedback naar de verwarmingsplaat om de ingestelde temperatuur te handhaven
  • Het digitale display garandeert nauwkeurige en reproduceerbare temperatuurinstellingen
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 21