Magnetische roerders met verwarmingsplaat, serie C-MAG HS
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9015900 3581200 3581002 3581003 3581202 3581400 3581402 3581403 3581000 3581200 3581202 3581203 9015900 9015902 9015903
IKAA9015900EA 0 EUR
IKAA9015900 442-1103 442-0711 442-0716 IKAA3581202 442-0718 442-0713 442-0719 442-0715 442-0742 442-0712 442-0717 442-0682 442-0743 442-0744
Magnetische roerders met verwarmingsplaat, serie C-MAG HS
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat
Compacte roerders met een chemisch resistente keramische top. Het verhoogde bedieningspaneel minimaliseert contact met morsen en maakt eenvoudige aflezing en aanpassing van de temperatuur mogelijk. Eenheden hebben een digitale foutcodeweergave, een "hot" bovenste indicator om de gebruiker te waarschuwen dat het oppervlak heet is en de sterke magnetische hechting voorkomt ontkoppeling van de roerstaaf.
  • Microprocessorregeling stuurt feedback naar de motor en kookplaat om een constante snelheid en ingestelde temperatuur te handhaven
  • C-MAG HS 7 en C-MAG HS 10