Oogspoelstation
Leverancier: Plum Safety
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4770 4789
118-1708EA 76.4 EUR
118-1708 118-1709
Oogspoelstation
Eerste-hulpbenodigdheden Oogdouches
Verkrijgbaar als een open houder of gesloten en stofdichte wanddoos met 200 ml pH-neutrale en 500 ml Plum oogspoeling. Bijzonder geschikt als er een risico bestaat van oogletsel door zuren of alkaliën.
  • Open houder met spiegel en pictogram
  • Wanddoos met spiegel en oogspoelteken
  • Wanddoos met name geschikt voor stoffige en vuile productieruimten
Spoeltijd: 2 minuten voor pH-neutraal, 5 minuten voor oogdouche, Houdbaarheid: 3 jaar.
B×D×H open houder: 230×80×290 mm, B×D×H wanddoos: 227×110×265 mm.