Veiligheidsbril, Contour
Leverancier: Bollé Safety
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CONTESP CONTPSI CONTPSF
111-0113EA 14.02 EUR
111-0113 111-0112 111-0514
Veiligheidsbril, Contour
Brillen
Soliditeit, bescherming, ontwerp, draagcomfort en een gering gewicht maken de Contour-bril tot een uniek model.
  • Antislip TIPGRIP-pootjes
  • Neusbrug met antisliplaag
  • Model met ESP (Extra Sensory Perception) lens: een innovatieve coating zorgt voor bescherming tegen verblinding en de schadelijke effecten van blauw icht
Gewicht: 21 g
Certificaten: EN 166, (EN 170, EN 172)
Leveringsinformatie: Geleverd met etui van microvezel.