Veiligheidsbril, A700
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1015361 1015360
111-0167EA 4.38 EUR
111-0167 111-0398
Veiligheidsbril, A700
Brillen
De sportieve A700-veiligheidsbrillen met enkele lens hebben een stijlvolle pasvorm voor alledaagse toepassingen. De optionele anti-condens lens vermindert condensvorming op de lens, zelfs in extreme omstandigheden.
  • Licht ontwerp met sportieve brillenpoten en zachte kussentjes aan de achterkant van de brillenpoten
  • Stevige pasvorm die zich goed aansluit rond het gezicht voor comfort gedurende de hele dag
  • Gegoten universele neusbrug
  • Basis 8 polycarbonaat hardgecoate lenzen
  • 180° gezichtsveld zonder vervorming
Geschikt voor gebruik in de voedselindustrie, logistiek, onderhoud, telecommunicatie, transport, nutsbedrijven, industrie, bouw en constructie en catering.
Certificaten: EN 166, EN 170