Cleanroom doekjes, multifunctioneel, Amplitude™ EcoCloth™
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AMEC0003 AMEC0004 AMEC0005 AMEC0001 AMEC0002
115-0570EA 35.7 EUR
115-0570 115-0571 115-0572 115-0569 115-0608
Cleanroom doekjes, multifunctioneel, Amplitude™ EcoCloth™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Absorberende nonwoven cellulose/polyester schoonmaakdoekjes met een verbeterd absorptievermogen terwijl ze efficiënt zijn door hun lichte gewicht.
  • Licht, zeer absorberend schoonmaakdoekje, ontworpen voor niet-schurende toepassingen
  • Stevige, duurzame hydroentanglede stof met een goede compatibiliteit met oplosmiddelen
  • Lage deeltjesafgifte en lage extraheerbaarheid
Aanbevolen voor algemene reinigingstoepassingen in veel industrieën waaronder biotech, farmaceutica, semiconductor, elektronica, medische apparaten en printplaten. Ideaal voor het schoonvegen van producten voordat ze in de cleanroom gebracht worden, of het schoonvegen en absorberen van morsingen.
Geschikt voor cleanrooms van Klasse 1000, ISO 6.
Kleur: Wit
Verpakking: De doekjes zijn dubbel verpakt om de productintegriteit te behouden.
Opgelet: Nauwkeurige gegevens op moment van publicatie, de laatste testresultaten en testmethoden kunnen gevonden worden op de website van de leverancier.