Cleanroom doekjes, multifunctioneel, Amplitude™ Sigma™
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AMSI0001 AMSI0003 AMSI0002
115-0573EA 32.5 EUR
115-0573 115-0609 CONTAMSI0002
Cleanroom doekjes, multifunctioneel, Amplitude™ Sigma™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Nonwoven cellulose/polyester hydroentangled schoonmaakdoekjes gemaakt van 55% cellulose en 45% polyester, zeer absorberend met uitstekende duurzaamheid en goede netheid.
  • Stevig en duurzaam, nat of droog
  • Lage deeltjesafgifte en lage extraheerbaarheid
  • Ook bevochtigd beschikbaar als PROSAT® en SATWipes® schoonmaakdoekjes
Ideaal voor niet-schurende toepassingen, algemene reinigingstoepassingen of het absorberen van morsingen in veel industrieën waaronder biotech, farmaceutica, semiconductor, elektronica, medische apparaten en printplaten.
Geschikt voor cleanrooms van Klasse 1000, ISO 6.
Kleur: Wit
Opgelet: Nauwkeurige gegevens op moment van publicatie, de laatste testresultaten en testmethoden kunnen gevonden worden op de website van de leverancier.