Houders voor afvalzakken voor biologisch gevaarlijk materiaal, Poxygrid®-draad
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H131870000 H131880000 H131890000
129-1022EA 238 EUR
129-1022 129-1023 129-1024
Houders voor afvalzakken voor biologisch gevaarlijk materiaal, Poxygrid®-draad
Rekken Zakkenrekken
Deze houders met buisframe en epoxycoating houden de zakken voor biologisch gevaarlijk materiaal open en gebruiksklaar. De gebruiker hoeft de zak voor biologisch gevaarlijk materiaal slechts in het stevige buisframe te plaatsen en over de bovenste ring strak te trekken, en de zak zit op zijn plaats. Een afzonderlijke ring met haak houdt de zak aan de bovenkant op zijn plaats. Dankzij de ronde vorm blijft de zak altijd wijd open staan en dus gemakkelijk toegankelijk.
  • Gefabriceerd van helderoranje (aanduiding biologisch gevaar) draad met epoxycoating