Indicatoren voor sterilisatie met ethyleenoxide
Leverancier: S▄DPACK MEDICA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7600004 7600005
489-0097EA 299 EUR
489-0097 489-0098
Indicatoren voor sterilisatie met ethyleenoxide
Sterilisatie-indicatoren
De indicatoren zijn verkrijgbaar in diverse onbedrukte en bedrukte versies.
Sterilisatie vindt plaats door blootstelling aan ethyleenoxide (ETO).
De kleur van de indicator 489-0097 verandert van paars naar groen bij blootstelling aan ETO.
De indicator 489-0098 bevat de tekst: 'Green is ETO exposed" (Groen is blootgesteld aan ETO).
Verpakking: Rol met 5000 etiketten.