VWR®, Vials voor opslag
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
15091703 15091657 20091705
548-0821EA 456 EUR
548-0821 548-0889 548-2216 LAPH15091657 548-2218
VWR®, Vials voor opslag
flesjes
Vials met schroefhals van helder of bruin glas van hydrolytische klasse 1 voor opslag van monsters. Breed assortiment schroefdoppen met gesloten bovenkant leverbaar met verschillende typen septa.