VWR®, Lage temperatuur PCR©-rek, 96-wells
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
732-3321EA 68.1 EUR
732-3321 732-3320 732-3319 732-2975
VWR®, Lage temperatuur PCR©-rek, 96-wells
Rekken Tube Racks
Dit PCR-opslagrek heeft een strak en modern ontwerp met een uniek deksel waaruit het rek schuift en vervolgens 180° draait om een handige standaard te worden waarop het rek kan worden geplaatst. Ergonomische, getextureerde vingergrepen zorgen voor een veilige houvast, waardoor de kans op vallen van het PCR-rek wordt verkleind, wat het hanteren en transport gemakkelijk maakt, vooral met handschoenen.
  • Geschikt voor buisjes van 0,2 ml, individueel of strip
  • 96 wells (8×12 configuratie)
  • Voor opslag in vriezers tot −80 °C
  • Afneembaar deksel
Het deksel heeft een zijopening waardoor monsters sneller gekoeld kunnen worden voor waarborging van de integriteit. Het is gemaakt van doorschijnend polycarbonaat voor eenvoudige monster- en wellidentificatie. De basis van het PCR©-rek is gemaakt van robuust ABS dat helpt om monsters veilig te houden zodat u geen extra tijd en geld moet besteden aan dure heronderzoeken. Door een locatie-ID van cijfers en letters kunnen de monsters overzichtelijk geplaatst worden, hierdoor kunnen de monsters snel en eenvoudig teruggevonden worden. Het PCR©-rek is ontworpen met een gesloten basis die de monsterintegriteit bevordert door langer koud te blijven. Het PCR©-opslagrek is veelzijdig, het kan op een tafel of in een vriezer gebruikt worden. Het is compact en stapelbaar waardoor er waardevolle plaats in het laboratorium wordt bespaard. Het PCR©-opslagrek wordt aangeboden in verschillende kleuren voor kleurcodering. Het deksel is geschikt voor links- of rechtshandig gebruik.
Kleurenassortiment (blauw, paars, groen, oranje en geel).