Desiccator lids, WERTEX type DURAN®
Leverancier: witeg Labortechnik
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
24.430.46 24.430.61 5.076.300
467-1460EA 121 EUR
467-1460 467-1481 467-1490
Desiccator lids, WERTEX type DURAN®
Deksels Exsiccatordeksels
DURAN®-borosilicaatglas, 3,3. Geschikt voor WERTEX-vacuümexsiccatoren.
  • Met speciale tubus (NS 24/29, Type WERTEX)
  • Met ringvormig gegroefde flens