VWR®, Deepwell platen, 96 ronde wells
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-3322EA 266 EUR
732-3322 732-3324 732-3328 732-3716 732-3718 732-3719 732-3802 732-3803
VWR®, Deepwell platen, 96 ronde wells
Microplaten Deepwell-microplaten
Gemaakt van nieuw PP om extraheerbare stoffen te minimaliseren.
  • Verhoogde rand om kruiscontaminatie te voorkomen en te zorgen voor een betere warmte gesealde afdichting
  • Ook zonder rand beschikbaar voor plaatsing van vials of bij gebruik van klevende afdichtingen
  • DNase- en RNase-vrij
  • Ronde bodem voor optimale menging en terugwinning
  • Kan worden bewaard bij −80 °C
Geschikt voor gebruik met geautomatiseerde systemen voor monsterbehandeling.