VWR®, Doppenmatten voor platen met 96 vierkante wells
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-3333EA 267 EUR
732-3333 732-3334
VWR®, Doppenmatten voor platen met 96 vierkante wells
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Doppenmatten voor het afdichten van 96-wells platen met ondiepe of diepe vierkante wells.
  • Keuze uit EVA of PP
  • DNase- en RNase-vrij