VWR®, Cap Mat-applicator
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
732-3335EA 2010 EUR
732-3335
VWR®, Cap Mat-applicator
Filmapplicators Afdichtfilmapplicators
De dopmatapplicator is compact en draagbaar en zeer eenvoudig te gebruiken. Er is slechts één handeling van het systeem nodig om een nauwkeurige en strakke afdichting te verkrijgen op een breed scala aan microplaten, zowel verzamel- als ondiepe putjes.
  • Heeft minimale druk nodig voor het afdekken, waardoor vermoeidheid en RSI worden verminderd
  • Poedercoating om het morsen van chemicaliën te voorkomen