Nickel chromium iron, powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
44888.30 44888.A1
44888.30EA 202 EUR
44888.30 44888.A1
Nickel chromium iron, powder -325 mesh
Nickel chromium iron
Molecular Formula: Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt% UN No.: 3089 MDL No.: MFCD01741927
Formule: Ni:Cr:Fe;58:27-31:7-11%
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01741927
UN: 3089
ADR: 4.1,III