Bacteriologische ontluchtingsfilters
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4210-N 4308-N
514-4107EA 375 EUR
514-4107 514-4114
Bacteriologische ontluchtingsfilters
Filters Ontluchtingsfilters
Budgetvriendelijke dieptefilter voor eenmalig gebruik, voor ontluchtingstoepassingen. De hydrofobe media zorgt ervoor dat lucht en gassen doorgelaten worden terwijl waterige vloeistoffen en aerosol contaminanten tegengehouden worden.
  • Gebruik als een ontluchtingsfilter voor opvangreservoirs en kleine isolatie- of klimaatkamers
  • Aanbevolen voor het ontluchten en ontgassen van kleine volumes
Hydrofoob membraan uit gelamineerd glas (polyester/glasvezel/polyester); PP-behuizing.
Aerosolretentie: 99,97% 0,3 µm (DOP) bij 32 L/min/100 cm²