Filtercapsules, AcroPak™ 20
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12203 12200 12201 12202 12247
514-4097EA 160 EUR
514-4097 514-4094 514-4095 514-4096 516-6945
Filtercapsules, AcroPak™ 20
Filters Membraanfiltercapsules
AcroPak™ 20 capsulefilters zijn ontworpen om tot 2 liter chemische en biologische vloeistoffen efficiënt te verwerken. Deze filters zijn verkrijgbaar in 3 verschillende membraantypes.
Supor®
Het Supor®-membraan heeft hoge stroomsnelheden en doorvoersnelheden en is ideaal voor oplossingen waar een lage eiwitbinding vereist is. Niet aanbevolen voor gebruik met sommige ketonen. Voor steriele filtratie van media en buffers.
• Ingebouwd voorfilter verlengt de levensduur van het filter wanneer met deeltjes beladen oplossingen zoals serumbevattende media worden verwerkt
• Sterilisatie doorMore Product Information