Agarose, lage geleringstemperatuur
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J66319.14 J66319.22 J66319.36
J66319.14EA 213 EUR
J66319.14 J66319.22 J66319.36
Agarose, lage geleringstemperatuur
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
Agarose is nuttig bij het elektroforetisch scheiden van nucleïnezuren omdat agarosegels grotere poriegroottes hebben dan verknoopte acrylamidegels bij lage concentraties en bij chromatografische scheidingen door de agarose te parelen of te verknopen. Agarosegels worden ook gebruikt in immuno-elektroforese (IEP) en Ouchterlony-platen met dubbele diffusie om antilichaam-antigeenreacties aan te tonen.
  • Poedervorm
  • Smeltpunt 65 °C
  • Oplosbaar in water