VWR®, Industriële doekjes, Clean Smooth, Wit
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
115-2394EA 182 EUR
115-2394 115-2395
VWR®, Industriële doekjes, Clean Smooth, Wit
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Doekjes voor algemeen gebruik
Deze gebleekte, spunlace doekjes, gemaakt van 55% houtpulp en 45% polyester, zijn extreem sterk, zelfs als ze nat zijn.
  • Lage vezel- en deeltjesafgifte
  • Bestand tegen zuren, oplosmiddelen en chloor
  • Goede absorptie
  • Bevat geen bindmiddelen, siliconenvrij
  • Recyclebaar
  • Gecertificeerd voor voedselcontact
Typische toepassingen zijn onder meer: Farmaceutische sector, lucht- en ruimtevaart, halfgeleiderindustrie, voedingsmiddelen en dranken, de automobielsector, laboratoria, drukkerijen en gezondheidszorg.
Basisgewicht: 68 g/m²
Absorptie: 400%