Membraanschijffilters, Versapor® acrylcopolymeer
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
66332 66386 66387 66389 66393 66394 66396 66397 66400 66401 66408 66410 66411 60178 66331
516-7890EA 202 EUR
516-7890 514-4203 514-4204 514-4205 514-4206 514-4207 514-4208 516-9018 514-4209 514-4210 514-4214 514-4215 516-9020 514-0749 514-1220
Membraanschijffilters, Versapor® acrylcopolymeer
Filters Membraanfilters
Hydrofiel acrylpolymeer Versapor®-membraan op nonwoven houder, ideaal voor voorfiltratie van moeilijk te filteren oplossingen en serum.
  • Verlaagt de kans op verstopping van de eindfilters. Kan stroomopwaarts van een sterilisatiefilter gebruikt worden bij viskeuze oplossingen
  • Stevig en duurzaam zowel nat als droog
  • Uitstekende doorvoer met hoge vloeistofstroomsnelheden bij lage differentiële druk
Ontworpen voor gebruik in toepassingen die uitstekende retentie-eigenschappen vereisen in combinatie met treksterktes boven 200 bar.
Steriliseerbaar met UV- of gammastralen.
Order Now
Specificaties
Type Versapor® Versapor® Versapor® Versapor® Versapor®
Environmentally Preferable
Dikte 94 µm 94 µm 94 µm 94 µm 94 µm 94 µm
Waterdebiet 518 ml/min/cm² (0,7 bar) 315 ml/min/cm² (0,7 bar) 142 ml/min/cm² (0,7 bar) 75 ml/min/cm² (0,7 bar) 778 ml/min/cm² (0,7 bar) -
Maximumtemperatuur 88 °C 88 °C 88 °C 88 °C 88 °C 88 °C