Membraanschijffilters, GLA-5000 PVC
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
66466 66467 66468 66469
514-0466EA 240 EUR
514-0466 514-0467 514-0468 514-0469
Membraanschijffilters, GLA-5000 PVC
Filters Membraanfilters
Membraan met inherent laag asgehalte is ideaal voor meerdere analytische NIOSH-methoden.
  • Garandeert gravimetrische stabiliteit met lage vochtopname en laag tarragewicht
  • Laag asgehalte. Zorgt voor interferentievrije silica bepalingen
  • De poriegrootte van 5 µm voldoet aan de NIOSH- en OSHA-vereisten
  • De groottes 25 en 37 mm zijn ideaal voor gebruik met Pall luchtbewakingscassettes
Uitstekende membraankeuze voor monstername van metalen, silica en stof in de lucht.