Koelsysteem voor Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution
Leverancier: Bertin Instruments
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
P000671-CLYS2A
432-0346EA 7100 EUR
432-0346
Koelsysteem voor Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
Cryolys® Evolution is het ultieme koelsysteem voor het homogeniseren van warmtegevoelige moleculen met de Precellys® Evolution-homogenisator, en zorgt voor gecontroleerde en stabiele koeling voor, tijdens en na het homogenisatieprotocol. De Cryolys® Evolution voorkomt temperatuurstijging tijdens het lyseren en verbetert de efficiëntie van moleculaire extractie, wat resulteert in analyses van topkwaliteit, waarbij de gewenste temperatuur tussen 0 en 10 °C wordt gehandhaafd voor en tijdens homogenisatie.
  • Zeer efficiënte koeling: doeltemperatuur bereikt in minder dan 2 minuten
  • Eenvoudig te installeren: geen speciale verbinding met perslucht of elektrisch netwerk vereist
  • Nauwkeurig: Volledig bewaakte temperatuur
  • Eenvoudig te gebruiken: de automatische modus maakt volledige verwerking van het protocol mogelijk zonder tussenkomst van de gebruiker
Cryolys® Evolution zorgt voor een efficiënte koeling van de buizen door middel van een innovatief systeem dat gebruik maakt van omgevingslucht zonder dat er vorst ontstaat. De Cryolys® Evolution is rechtstreeks verbonden met de bovenkant van het speciale Precellys®-deksel. Omgevingslucht wordt van buitenaf aangezogen, komt in contact met sublimerend droogijs dat het koelt. Koude lucht wordt vervolgens in het Evolution-deksel van Precellys geïnjecteerd om de monsters voor, tijdens en na het homogenisatieproces op de gewenste temperatuur te houden. Het systeem is op het deksel van het apparaat geplaatst en wordt rechtstreeks gevoed en beheerd door de Precellys® Evolution-software, waardoor volledige controle over de temperatuur tijdens het malen van monsters wordt gegarandeerd. De volledig geautomatiseerde modus aangedreven door Precellys® Evolution-software maakt een volledige controle van het homogenisatieproces met hoge nauwkeurigheid mogelijk.
Met zijn unieke 8-vormige beweging in meerdere richtingen, biedt Precellys® Evolution hetzelfde hoge niveau van energie en homogenisatie-efficiëntie aan elke buis, terwijl de Cryolys® Evolution-koeleenheid de perfecte temperatuurregeling biedt om monsters te beschermen. Beide units maken samen de homogenisatie van elk soort monster mogelijk, van zachter tot harder in 5 verschillende maten buisjes met de geschikte workflow (1 tot 96 buisjes) tegelijk, dit duurt ongeveer 30 seconden. De unit heeft een capaciteit van 1,5 kg droogijs en het droogijsverbruik is: 1,5 kg gedurende 30 minuten looptijd.
Bewaakte lage temperatuur zorgt voor integriteit voor specifiek gerichte moleculen zoals eiwitten en RNA, waardoor downstream-toepassingen een betere efficiëntie/gevoeligheid krijgen.