Boorzuur Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
P144-33EA 0 EUR
P144-33 P144-42
Boorzuur Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Boorzuur
Formule: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
MDL Nummer: MFCD00011337
CAS nummer: 10043-35-3
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg