Methanol ≥99% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Leverancier: Avantor Performance Materials
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
7669-33EA
56.87
EUR
7669-33
7669-38
7669-39
Methanol ≥99% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Methanol
Formule:
CH₃OH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 UN: 1230 ADR: 3,II |