Cleanroom doekjes, B'Wipes, 3000 serie
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
115-1826EA 31.9 EUR
115-1826 115-1806 115-1805
Cleanroom doekjes, B'Wipes, 3000 serie
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Polyester doekjes geschikt voor gebruik in ISO 4 cleanrooms.
  • Polyester doekjes met gesneden randen (130 g/m²)
  • Gewassen voor een betere reiniging
  • Goede wisefficiëntie en slijtvastheid
  • Ideaal voor algemene reiniging van alle soorten oppervlakken
  • Beschikbaar in een economische versie voor vloeren