Snijbestendige handschoenen, Aracut® Grip
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2032085/10 2032085/7 2032085/8 2032085/9
DALL2032085/10EA 0 EUR
DALL2032085/10 DALL2032085/7 DALL2032085/8 DALL2032085/9
Snijbestendige handschoenen, Aracut® Grip
Handschoenen
Deze gebreide Kevlar®-handschoenen beschikken over blauwe PVC-noppen op de palm. Ze bieden een uitstekende snijbestendigheid en bescherming tegen thermische gevaren in een droge atmosfeer.
  • Door de breitechniek wordt een handschoen verkregen die nauwsluitend aan de hand zit en een goede beweeglijkheid biedt
  • Maximaal comfort en extra stevigheid
  • PVC-noppen garanderen een betere schuurbestendigheid en een betere grip
Ideaal voor de hantering van scherpe en mogelijk hete onderdelen in droge omgevingen. Typische toepassingen zijn onder meer: Industrie, autoproductie en productie van onderdelen, bouw en constructie, glasindustrie, ijzer- en staalindustrie, metaalindustrie en papierindustrie.
Certificaten: EN 388:2016 (0X4XB), Cat. II