Snijbestendige handschoenen, JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE*
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
97432 97433 97430 97431 97434
112-4860EA 208 EUR
112-4860 112-4861 112-4858 112-4859 112-1236
Snijbestendige handschoenen, JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE*
Handschoenen
Deze ambidexter handschoenen vervaardigd uit polyethyleenvezels met ultrahoog moleculair gewicht (HMPE) bieden bescherming tegen scheurwonden, terwijl de grip en beweeglijkheid verhoogd worden.
  • Vingertoppen bedekt met paars nitrilschuim en flexibele geribbelde handpalm voor een betere grip
  • HMPE-vezel verhoogt de luchtdoorlatendheid en bescherming
  • Gebreide draad verhoogt luchtdoorlatendheid en comfort
  • Ambidexter ontwerp zorgt voor lagere gebruikskosten
  • Wasbaar
  • Latexvrij
Typische toepassingen zijn onder meer: Metaalproductie, glasbehandeling, het werken met scherpe onderdelen, automontage en keramiek.
Certificaten: EN 388 (434X); Cat. II