Handheld digitale microscopen, Dino-Lite Special Light, UV
Leverancier: Dino-Lite / IDCP B.V.
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AM4113T-FV2W AM4113T-FVW AM4113T-VW AM4013MT-FVW AM4113FVT AM4113FVT2 AM4113TL-FVW AM4115T-FUW AM4115T-FVW AM4115TL-FVW AM4115-FUT AM4115-FVT AM7115MT-FUW
IDCPAM4113T-FV2WEA 465 EUR
IDCPAM4113T-FV2W IDCPAM4113T-FVW IDCPAM4113T-VW IDCPAM4013MT-FVW IDCPAM4113FVT IDCPAM4113FVT2 IDCPAM4113TL-FVW IDCPAM4115T-FUW IDCPAM4115T-FVW IDCPAM4115TL-FVW IDCPAM4115-FUT IDCPAM4115-FVT IDCPAM7115MT-FUW
Handheld digitale microscopen, Dino-Lite Special Light, UV
Microscopen
Deze handmicroscopen zijn voorzien van ultraviolet (UV) licht of een combinatie van UV en wit licht.
  • Hoge snelheid USB 2.0-uitvoer
  • Metalen behuizing of composiet behuizing; metalen modellen zijn ESD-veilig
  • Modellen uit de Edge-serie met hoogwaardige optiek zorgen voor een zeer scherp, helder en natuurlijk kleurenbeeld met zeer weinig aberratie en lichtafval
  • Draadloos streamen naar tablet, smartphone of computer is mogelijk in combinatie met WF-10 unit (apart te bestellen)
  • Geïntegreerde polarisator vermindert schittering op reflecterende oppervlakken aanzienlijk (alleen sommige modellen)
  • Verwisselbare doppen voor meer flexibiliteit (alleen sommige modellen)
Leveringsinformatie: Geleverd met draagtas, software-cd (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)), gebruikershandleiding, beknopte handleiding en kalibratiedoel.