VWR® Traceable® excursion trac, Dataloggende USB-thermometers voor vloeibare stikstof
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2633EA 589 EUR
620-2633 620-2634
VWR® Traceable® excursion trac, Dataloggende USB-thermometers voor vloeibare stikstof
Thermometers Digitale thermometers
Deze USB Traceable® excursion trac LN₂ dataloggende thermometers controleren de temperatuur in dewarvaten voor vloeibare stikstof en spelen zo in op de cryogene behoeften voor gevoelige, onvervangbare biologische monsters.
  • Geheugencapaciteit van 525.500 temperatuurwaarnemingen
  • Vier kalibratiepunten: −196; −80, 0 en 100 °C
  • Houd metingen 's nachts, in het weekend of gedurende een willekeurige periode bij met een doorlopend datalogboek
  • Door de gebruiker gedefinieerd dataregistratie-interval van 1 observatie/minuut tot 1 observatie/24 uur
  • De geheugencapaciteit bewaart een jaar aan opgenomen gegevens bij gebruik van intervallen van 1 minuut en langer bij gebruik van grotere intervallen
  • Statusindicatoren: Batterij bijna leeg, geheugen vol, USB-gegevensoverdracht en actieve alarmstatus
Hoog/laag alarmen en tijd-/datumaanduiding: De alarm tracking-functie slaat elke alarmgebeurtenis in het geheugen op met het tijdstip waarop het alarm geactiveerd werd en waarop de waarden weer binnen bereik waren. Alarmindicators zijn onder meer zichtbare LED's, geluidswaarschuwingen en knipperende LCD-segmenten. Gegevens voor maximaal 10 verschillende alarmgebeurtenissen kunnen opgehaald worden met de meest recente gebeurtenis zichtbaar op het scherm.
Smart alarm signaleert omstandigheden buiten bereik: Wanneer een waarde buiten bereik wordt waargenomen, activeert het smart alarm. Smart alarm heeft zichtbare en hoorbare indicatoren die continu een signaal geven tot ze stopgezet worden, zelfs wanneer de parameter terug binnen bereik komt.
USB-gegevensoverdracht: Met de temperatuurmonitor voor vloeibare stikstof kunnen geregistreerde gegevens in CSV-formaat worden overgedragen van de thermometer naar pc/Mac met een USB-flashstation (niet meegeleverd). Voor deze thermometer is geen specifieke software nodig. Elk apparaat heeft een unieke ID waardoor meerdere units op dezelfde locatie kunnen worden gebruikt.
Certificaten: Multi-point calibration on individually numbered Traceable® certificate which ensures accuracy from our ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability of measurements to the SI units through NIST or other recognised national measurement institutes (NMI) that are signatories to the CIPM Mutual Recognition Agreement.
Leveringsinformatie: Supplied with stainless steel probe(s), stand, VELCRO®, magnetic strips, wall mount, Traceable® certificate and batteries.