VWR®, Pipettips voor Rainin® LTS®-pipetten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
613-0582EA 51.8 EUR
613-0582 613-5429
VWR®, Pipettips voor Rainin® LTS®-pipetten
Pipettips
Deze VWR® pipettips zijn gemaakt van heldere, vooraf geteste PP-hars en zijn geschikt voor Rainin® LTS®-pipetten.
  • Monteren en ejecteren met aanzienlijk minder kracht dan de meeste gebruikelijke pipettips
  • Ultrafijne punten en superheldere hars voor uitstekende zichtbaarheid van de monsters
  • Vrij van RNase, DNase, endotoxinen en sporen van metaal
  • Getest voor ATP
  • Beschikbaar in verschillende verpakkingsopties
  • Autoclaveerbaar
In tegenstelling tot vooraf gesteriliseerde pipettips van andere merken gebruiken deze tips een gevalideerd steriel proces (ISO) enMore Product Information