Handschoenen voor algemeen gebruik, FineDex® 944-01 Clean
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2094401/6 2094401/10
DALL2094401/6EA 0 EUR
DALL2094401/6 DALL2094401/10
Handschoenen voor algemeen gebruik, FineDex® 944-01 Clean
Handschoenen
Deze handschoenen gedompeld in latex met een binnenzijde uit gevlokt katoen bieden een goede mechanische en chemische bestendigheid tegen detergenten en vloeibare producten.
  • Vloeistofdicht
  • Natuurlijk latex biedt uitstekende flexibiliteit, beweeglijkheid en comfort
  • Binnenzijde uit gevlokt katoen biedt meer comfort aan de gebruiker
  • De afwerking met diamantpatroon is perfect voor het vastgrijpen van droge en vochtige voorwerpen
  • De manchet beschermt ook een groot deel van de onderarm
  • Dankzij het productieproces wordt een handschoen verkregen met een minimum