Handschoenen voor algemeen gebruik, Abratex Light Grip
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RGT888/7 RGT888/10 RGT888/8 RGT888/9
DALLRGT888/7EA 0 EUR
DALLRGT888/7 DALLRGT888/10 DALLRGT888/8 DALLRGT888/9
Handschoenen voor algemeen gebruik, Abratex Light Grip
Handschoenen
Deze gebreide handschoenen zijn vervaardigd uit 67% polyamide en 33% katoen en beschikken over een noppencoating op de palm.
  • Door de breitechniek wordt een handschoen verkregen die nauwsluitend aan de hand zit en een goede beweeglijkheid biedt
  • De katoenen voering vertraagt de zweetvorming en verhoogt het comfort
  • De mix van twee vezels, polyamide en katoen, garandeert een betere schuur- en snijbestendigheid
  • De witte kleur verhoogt de hygiëne en de zuiverheid van de handschoen
  • Gebreid polsstuk (5 cm) met gekleurde rand afhankelijk van de maat
Ideaal voor het verrichten van fijne handelingen en montagewerken.
Certificaten: EN 388:2016 (224XX); Cat. II