Snijbestendige handschoenen, Chainexpert Wrist
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2533001R0302 2533002R0302 2533004R0302 2533005R0302 2533006R0302
DALL2533001R0302EA 144 EUR
DALL2533001R0302 DALL2533002R0302 DALL2533004R0302 DALL2533005R0302 DALL2533006R0302
Snijbestendige handschoenen, Chainexpert Wrist
Handschoenen
Deze handschoenen met maliënkolder tot aan de pols met automatisch aansluitende vering aan de pols zijn vervaardigd uit roestvrij staal. Het gebruik van staal dat zeer vormvast is, garandeert een perfecte bestendigheid tegen uitrekking van de handschoen gedurende een lange periode voor een ultieme bescherming.
  • De verende stalen sluiting past zich aan elke polsvorm aan, dankzij de natuurlijke elasticiteit
  • Bacteriebestendig, eenvoudig te reinigen voor een complete hygiëne
  • Automatisch aansluitend, past zich aan aan de hand, geen andere sluiting nodig
  • Bevordert de draagtijd voor 100%, zonder bandjes of drukknoopsluitingen
  • Geen gleuf aan de zijkant voor een volledige bescherming van de hand en arm
  • Elke handschoen heeft een uniek serienummer dat traceerbaarheid, een afzonderlijke toewijzing en registratie mogelijk maakt
  • De handschoen is vervaardigd uit 100% roestvrij staal en dus hypoallergeen, zonder verontreinigingsrisico van een sluitingsbandje
Typische toepassingen zijn onder meer: Metaalwerkzaamheden, vleesverwerking, slachthuizen, uitbenen van vlees, gevogelte- en visverwerking.
Lengte: 208 - 270 mm (afhankelijk van maat)
Gewicht: 178 - 251 g (afhankelijk van maat)
Dikte maliënkolder: 0,05 mm
Buitendiameter van de ring: 4 mm