Kit voor noodgevallen
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
129-0199EA 674 EUR
129-0199
Kit voor noodgevallen
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
Set voor absorptie van organische stoffen, waterige oplossingen, alkaliën en zuren. Het bevat.
  • 3× MERCK Chemizorb-producten voor de absorptie van organische en waterige oplossingen (1.02051.0500)
  • MERCK Chemizorb-product voor de absorptie van alkaliën (inclusief een neutralisator en een pH-indicator) (1.01596.1000)
  • MERCK Chemizorb-product voor de absorptie van zuren (1.02491.2500)
  • Paar Barrier-handschoenen met voering, maat 9 (112-1010)
  • Paar Barrier-handschoenen met voering, maat 7 (112-0946)
  • 2× maskers, 4279 3M ABEK (111-0044)
  • 2× veiligheidsbrillen
  • Afvalbak
  • Borstel van PBT, steriliseerbaar (129-0175)
  • Zak voor eenmalig gebruik, 483×610 mm (129-0021)
This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor office or supplier.