Group lockout box, wandmontage, SAFETY REDBOX®
Leverancier: Brady
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
145579 145580
118-0529EA 96.65 EUR
118-0529 BRDY145580
Group lockout box, wandmontage, SAFETY REDBOX®
Veiligheidssloten
Deze draagbare group lockout box voor wandmontage heeft een "quick release"-systeem zodat u de lockbox kunt meenemen naar de plaats waar u hem nodig heeft.
  • De box heeft een capaciteit van 12 hangsloten
  • Gemaakt van robuust, gepoedercoat staal voor roestbestendigheid en duurzaamheid in de meeste omgevingsomstandigheden
  • Gebruik één slot per energiepunt en plaats de sleutels in de lockbox, elke arbeider plaatst daarna zijn eigen slot op de box om deze te vergrendelen
  • Iedere werknemer behoudt exclusieve controle, zoals vereist door OSHA, door zijn eigen slot te