Hangsloten, messing
Leverancier: Brady
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
051354 051355 051356 051357 051358 051359
BRDY051354EA 157.96 EUR
BRDY051354 BRDY051355 BRDY051356 BRDY051357 BRDY051358 118-0517
Hangsloten, messing
Veiligheidssloten
Deze duurzame hangsloten bestaan uit een volmessing behuizing en een corrosiebestendige en vonkvrije beugel.
  • De cilinder met 6 stiften biedt meer unieke sleutelvarianten, waardoor hij nog beter beveiligd is tegen manipulatie
  • De sloten zijn beschermd door omhulsels in gekleurd vinyl, zodat u uw lockout-programma nog beter kunt voorzien van kleurcodes
  • Gravure op onderkant en sleutel
  • De hangsloten zijn verschillend sluitend beschikbaar
Beugelopening (mm): 20,5
Beugeldiameter (mm): 6,5
Beugelhoogte (mm): 21,00
Beugelbreedte (mm): 33,5
Bestelinformatie: Labels voor sloten worden afzonderlijk verkocht. Twee sleutels worden geleverd met elk hangslot.