Vergrendelingssystemen voor kogelkranen, Perma-mount™
Leverancier: Brady
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
121540 121541
118-0523EA 33.34 EUR
118-0523 118-0524
Vergrendelingssystemen voor kogelkranen, Perma-mount™
Veiligheidssloten
Deze ingebouwde vergrendelingssystemen blijven permanent geïnstalleerd op de plaats waar dat nodig is. Zij zorgen ervoor dat de energie-isolatiepunten van cruciale kranen op elk moment correct kunnen worden vergrendeld.
  • De eenmalige installatie is eenvoudig uit te voeren in slechts een aantal minuten
  • Permanente installatie op kraanbehuizing of buis
  • Zij elimineren de noodzaak om voor elke vergrendeling de juiste systemen te kiezen en mee te nemen
  • Ze houden de afsluiter stevig in de volledig gesloten positie van 90°
  • Twee maten passen op alle kogelkranen met een diameter van 1 tot 10 cm
  • Ontworpen om bestand te zijn tegen diverse omgevingsomstandigheden