Industriële handschoenen, ActivArmr® 07-112
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
07-112/10 07-112/9 07-112/8
112-4235EA 75 EUR
112-4235 112-4237 112-4236
Industriële handschoenen, ActivArmr® 07-112
Handschoenen
De VibraGuard® handschoenen hebben een nitril coating geïmpregneerd op een katoenen interlock/Gelfôm™ voering. Ze bieden snij-, perforatie-, schuur-, vet- en oliebestendigheid.
  • Ideaal voor taken met trillingen op frequenties hoger dan 300 Hz
  • Ontwikkeld om de trillingen die geabsorbeerd worden door de palm en vingers van de gebruikers te verminderen
  • Beschermt tegen het hand-armvibratiesyndroom
Ideaal voor hand- en voetslijpmachines, trilpoken, wegenboren en toepassingen met bikhamers, zware hamers en trilstampers.
Trillingsdemping volgens EN 10819: TRM (overdrachtsverhouding middenfrequenties) = 0,90/TRH (overdrachtsverhouding hoge frequenties) = 0,52
Certificaten: EN 388:2016 (3221B); Cat. II