VWR®, Pipettips voor Rainin® LTS®-pipetten, lage retentie
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
613-5784EA 62 EUR
613-5784 613-5789 613-5795
VWR®, Pipettips voor Rainin® LTS®-pipetten, lage retentie
Pipettips
Deze tips zijn gemaakt van een speciale hars die de kans op monsterretentie in de tip vermindert. Ze helpen om monsterverlies te verminderen bij uitvoering van eiwitonderzoek. Deze tips zijn geschikt voor Rainin® LTS®-pipetten.
  • Monteren en ejecteren met aanzienlijk minder kracht dan de meeste gebruikelijke pipettips
  • Ultrafijne punten en superheldere hars voor uitstekende zichtbaarheid van de monsters
  • Vrij van RNase, DNase, endotoxinen en sporen van metaal
  • Getest voor ATP
  • Autoclaveerbaar
In tegenstelling tot vooraf gesteriliseerde pipettips van andere merken gebruiken deze tips een gevalideerd steriel proces (ISO) en kunnen ze gebruikt worden voor medisch onderzoek en diagnostica.
Verpakkingsopties:
Bulk: De tips worden geleverd in hersluitbare PE-zakken (1000 tips). Deze verpakkingsopties worden niet aanbevolen indien u van plan bent om de tips gedurende lange perioden te bewaren en u bezorgd bent over het kromtrekken van de tips.
Rekken (96 tips per rek): Deze rekken met kleurcodering en gladde, afgeronde randen hebben robuuste scharnieren, die uiterst duurzaam zijn, en een ergonomisch klikvergrendeling waar handschoenen niet in blijven vasthangen. Stevig genoeg om vaak geautoclaveerd te worden. Het afzonderlijke rekinzetstuk bevat een afgeschuinde bovenkant en extra stevig oppervlak om meerkanaals te pipetteren.
Next Generation navullingen: De Next Generation navulsystemen zijn geschikt voor VWR® en andere merken van pipettiprekken. Door hun lage koolstofvoetafdruk zijn ze een ideale oplossing voor afvalvermindering in het labo. De gebruikers hebben geen handschoenen nodig om de tiprekken na te vullen - Next Generation vult rekken na zonder dat de gebruikers de nieuwe tips moeten aanraken.