VWR®, Filtertips voor Rainin® LTS®-pipetten, lage retentie
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-3339EA 156 EUR
732-3339 732-3340 732-3343
VWR®, Filtertips voor Rainin® LTS®-pipetten, lage retentie
Pipettips
Deze filtertips met lage retentie zijn gemaakt van een speciale hars die de kans op monsterretentie in de tip vermindert. Ze helpen om monsterverlies te verminderen bij uitvoering van eiwitonderzoek. Deze tips zijn geschikt voor Rainin® LTS®-pipetten.
  • Duurzaam productontwerp door gebruik van zuivere harsen
  • Monteren en ejecteren met aanzienlijk minder kracht dan de meeste gebruikelijke pipettips
  • Ultrafijne punten en superheldere hars voor uitstekende zichtbaarheid van de monsters
  • Vrij van DNase, RNase, endotoxinen, menselijk DNA en sporen van metaal
  • Lot-gecertificeerd vrij van protease en nuclease
  • Getest voor ATP
In tegenstelling tot vooraf gesteriliseerde pipettips van andere merken gebruiken deze tips een gevalideerd steriel proces (ISO) en kunnen ze gebruikt worden voor medisch onderzoek en diagnostica.
Verpakkingsopties:
Rekken (96 tips per rek): Deze rekken met kleurcodering en gladde, afgeronde randen hebben robuuste scharnieren, die uiterst duurzaam zijn, en een ergonomisch klikvergrendeling waar handschoenen niet in blijven vasthangen. Stevig genoeg om vaak geautoclaveerd te worden. Het afzonderlijke rekinzetstuk bevat een afgeschuinde bovenkant en extra stevig oppervlak om meerkanaals te pipetteren.
Next Generation navullingen: De Next Generation navulsystemen zijn geschikt voor VWR en andere merken van pipettiprekken. Door hun lage koolstofvoetafdruk zijn ze een ideale oplossing voor afvalvermindering in het labo. De gebruikers hebben geen handschoenen nodig om de tiprekken na te vullen - Next Generation vult rekken na zonder dat de gebruikers de nieuwe tips moeten aanraken.