VWR® Primera Signature, Objectglaasjes voor printers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
631-1183EA 194 EUR
631-1183 631-1184 631-1185
VWR® Primera Signature, Objectglaasjes voor printers
Object- en dekglaasjes Objectglaasjes
Microscopiepreparaten zijn voorzien van gekleurde matte uiteinden voor kleuring met hematoxyline en eosine (H&E), immunohistochemie (IHC) en hybridisatie op vriescoupes bij histopathologisch onderzoek.
  • Houdbaarheid van 60 maanden
  • Voorgereinigd, zonder risico op vlekken, afdrukken of besmetting
  • Markeren met conventioneel etiketteersysteem, potlood, markeerstiften en inkjetprinters
Speciaal ontworpen voor alle Primera printers.
Opgelet: Breekbare voorwerpen moeten droog en op de juiste laboratoriumtemperatuur bewaard worden.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable