Beroepsschoenen, met veters, Uni6, 6761
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1760/35 1760/47 1760/48 1760/36 1760/40 1760/41 1760/37 1760/38 1760/39 1760/42 1760/43 1760/44 1760/45 1760/46
ABEB1760/35EA 115 EUR
ABEB1760/35 ABEB1760/47 ABEB1760/48 ABEB1760/36 ABEB1760/40 ABEB1760/41 ABEB1760/37 ABEB1760/38 ABEB1760/39 ABEB1760/42 ABEB1760/43 ABEB1760/44 ABEB1760/45 ABEB1760/46
Beroepsschoenen, met veters, Uni6, 6761
Schoenen en laarzen
Antistatische schoen gemaakt van functioneel leer met honingraatpatroon, antislipzool en PU-zool met brandstofbestendig schuim.
  • Water-repellent upper
  • Breathable lining with Silver Point
  • Replaceable Soft Comfort insole M
  • Foamed PU midsole
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • Protective steel toecap
Kleur: Zwart
Certificaten: DGUV 112-191; EN 20347:2012; S1, SRC.