Vochtbalansen met touchscreen, MBT serie, VWR®
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-3452EA 2350 EUR
611-3452 611-3454 611-3455 611-3717 611-3718 611-3716 611-3719 611-5279
Vochtbalansen met touchscreen, MBT serie, VWR®
Analysatoren Vochtigheidsbalansen
Vochtbalansen met een groot touchscreen kleuren display die gebruiksvriendelijk toegang geven tot geavanceerde toepassingen en interne databases. De gebruiker heeft een intuïtieve toegang tot snelle programmering van droogcycli via een pictogram-gestuurd menu.
  • De grafiek van het real-time droogproces wordt live weergegeven
  • Weegsysteem met elektromagnetisch krachtherstel met betere reactietijd (modellen 64M en 163M) en licht verbeterde nauwkeurigheid
  • Weegsysteem met weegcel met hoge resolutie (modellen 163L en 62L)
  • 
Standaarddatabase met meer dan 30 producten
 reeds opgeslagen
  • Aanpasbare instellingen voor maximaal tien gebruikers met wachtwoordbeveiliging
  • Sla resultaten op met testrapporten en drooggrafiek voor maximaal 3000 records