VWR®, Bioreactoren
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
734-2980EA 273 EUR
734-2980 734-2981 734-2982 734-2983
VWR®, Bioreactoren
Bioreactoren
VWR®-celkamers, gemaakt van polystyreen (GPPS) van medische kwaliteit en met geventileerde dop, zijn ideaal voor celkweek op grote schaal.
  • Beschikbaar in versies van 1, 2, 5 en 10 laden voor eenvoudige opschaling
  • Oppervlaktebehandeling voor optimale celhechting en -groei
  • Het hydrofobe membraan (poriegrootte van 0,22 µm) voorkomt mogelijke contaminatie tijdens gasuitwisseling
  • Absorbeert geen cytokines en groeifactoren, en verzamelen van cellen door standaard trypsine afbraak is mogelijk
  • Gesteriliseerd met straling
  • DNase-, RNase en pyrogeenvrij