Muts, 9500 BFL
Leverancier: FRISTADS KANSAS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
117226940 117226540
113-8803EA 12.9 EUR
113-8803 113-8802
Muts, 9500 BFL
Werkkleding
Deze standaard muts is gemaakt van 75% polyester en 25% katoen en heeft een fleece voering (100% polyester).