VWR®, Houders voor centrifugebuisjes
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
525-1003EA 15.1 EUR
525-1003
VWR®, Houders voor centrifugebuisjes
Rekken Tube Racks
PP, groen.
  • RNase-, DNase- en pyrogeenvrij
  • Autoclaveerbaar bij 121 °C en vriesbestendig tot –80 °C
  • Zeer goede chemische bestendigheid
Geschikt voor microcentrifugebuisjes van 1,5 en 2,0 ml en conische centrifugebuisjes van 15 en 50 ml.