Acrylamide/Bis-Acrylamide
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J61505.AP J61505.K2
J61505.APEA 136 EUR
J61505.AP J61505.K2
Acrylamide/Bis-Acrylamide
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
Voormengsel van acrylamide met het gebruikelijke verknopingsreagens met een eindverhouding van 29:1.
  • Oplosbaar in water
  • DNA-sequencing-gels en eiwitscheiding