Chemicaliënbestendige overalls, 4532+
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4532PLUSBM 4532PLUSBXL 4532PLUSWS 4532PLUSWM 4532PLUSW3X 4532PLUSBS 4532PLUSWL 4532PLUSWXL 4532PLUSBL 4532PLUSB3X 4532PLUSB2X 4532PLUSW2X
MMMA4532PLUSBMEA 242 EUR
MMMA4532PLUSBM MMMA4532PLUSBXL MMMA4532PLUSWS MMMA4532PLUSWM MMMA4532PLUSW3X MMMA4532PLUSBS MMMA4532PLUSWL MMMA4532PLUSWXL MMMA4532PLUSBL MMMA4532PLUSB3X MMMA4532PLUSB2X MMMA4532PLUSW2X
Chemicaliënbestendige overalls, 4532+
Wegwerpkleding
Deze pluisarme overall van zacht en zeer goed ademend SSMMS-materiaal biedt een betere bescherming tegen vloeistoffen en stof. Het 5-laags SSMMS-materiaal is speciaal behandeld om de afstoting van bepaalde oliën en oplosmiddelen te vergroten, waardoor dit product kan worden gebruikt in veel toepassingen die normaal gesproken niet geschikt zijn voor op SMS gebaseerde overalls.
  • Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde beperkte spatten van vloeibare chemicaliën (CE Type 5/6)
  • Alcohol- en olieafstotende behandeling
  • Robuuste maar toch zachte zeer goed ademende SSMMS-stof heeft een antistatische behandeling
  • Elastische taille en enkels voor gemak en bewegingsvrijheid en gebreide manchetten voor extra comfort
  • Tweewegrits met afsluitbare stormflap voor extra gemak bij het aan- en uittrekken en extra bescherming
  • Verbeterd en versterkt driehoekig inzetstukpaneel (in blauw)
  • Capuchon met drie panelen voor een optimale pasvorm
Typische toepassingen zijn onder meer het slijpen of polijsten van metaal, het hanteren van poeder, oliegerelateerde of vettige omgevingen, cementproductie, schilderen en coaten.
Certificaten: Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III