VWR®, Zakken, Blauwe Twist-Seal
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-9608EA 599 EUR
129-9608 129-9609 129-9614
VWR®, Zakken, Blauwe Twist-Seal
Zakken Monsterzakken
Deze serie zakken met blue twist afdichting en opdruk, met veiligheidslipje en 2 ronde draden, is speciaal ontworpen voor de voedselindustrie. De zakken zijn geschikt voor vaste, halfvaste en vloeibare stoffen.
  • Blauwe afscheuring voor betere zichtbaarheid
  • Een duidelijke kleur voorkomt mogelijke besmetting met vreemde stoffen
  • Visuele herkenning van het product, maar kan ook gebruikt worden om te scheiden binnen een fabrieksomgeving
  • Gemaakt van nieuw PE
  • Geoptimaliseerd openingsgebied om het inbrengen van het monster te vergemakkelijken
  • Traceerbaarheid van lotnummers
  • Zakken zijn geschikt voor vaste, halfvaste en vloeibare verbindingen
  • Alle steriele monsternamezakken zijn bovendien vrij van RNase, DNase en pyrogenen
Certificaten: Goedgekeurd voor voedselcontact